Learn More
Ácido 2-(piperidin-1-il)acético, Thermo Scientific™
Código de producto. 17710669 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17710669 5 g 5 g
17700669 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17710669 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469600050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa PIPERIDINYLACETICACID
Nombre del producto químico o material 2-(Piperidin-1-yl)acetic acid
CAS 3235-67-4
Punto de fusión 210°C to 216°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7 H13 N O2
Número MDL 00461042
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 143.19
Forma física Crystalline Powder