Learn More
2-Piperazinil-4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina, TRC
Código de producto. 30010388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010388 1 g 1 g
17952125 50 mg 50 miligramos
17923185 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4805001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60547-97-9
Fórmula molecular C14 H19 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 289.33
Sinónimo 6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. C (EP), Doxazosin Mesilate Imp. G (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. C (EP), 4-Quinazolinamine, 6,7-dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-, 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine, 2-(1-Piperazinyl)-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-(4-Piperazinyl)-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Piperazino-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-(1-piperazinyl)-6,7-dimethoxyquinazoline, 4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(1-piperazinyl)quinazoline
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-2-piperazina-1-ilquinazolina-4-amina
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCNCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N5O2/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1539
Porcentaje de pureza >95%