Learn More
2-Piperazinil-4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Piperazinyl-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline-d8 |
| CAS | 1246820-89-2 |
| Fórmula molecular | C14H11D8N5O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine-d8, 2-(1-Piperazinyl)-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline-d8, 4-Amino-2-(1-piperazinyl)-6,7-dimethoxyquinazoline-d8, 4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(1-piperazinyl)quinazoline-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N5O2/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18)/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2nc(N)c3cc(OC)c(OC)cc3n2)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetoxi-2-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)quinazolin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 297.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.2041 |