Learn More
2-Pinene, TRC
Código de producto. 30136764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136764 5 g 5 g
30135211 10 g 10 g
17990965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4666055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-56-8
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo 2-Pinene (8CI), (±)-2-Pinene, (±)-α-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, Acintene A, Leavo 95, NSC 7727, PC 500, PC 500 (terpene), Sylvapine A, alpha-Pinene, α-Pinene, alpha-Pinene
Nombre IUPAC 4,6,6-trimetilbicilco[3.1.1]hept-3-eno
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-alpha-Pinene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252