Learn More
Clorhidrato de cloruro de 2-picolilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10571811 5 g Frasco de vidrio 5 g
10255510 25 g Frasco de vidrio 25 g
10657342 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10571811 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 172120050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6959-47-3 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6959-47-3
Fórmula molecular C6H6ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 164.04
Número MDL MFCD00012811
Clave InChI JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
Nombre IUPAC 2-(clorometil)piridina; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Picolyl chloride hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119.0°C to 125.0°C
Color Marrón a verde amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Picolyl chloride hydrochloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.