Learn More
Ácido 2-picolínico-d4, TRC
Código de producto. 30420915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30420915 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4372212.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Picolinic-d4 Acid
CAS 284487-61-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 D4 H N O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2-Pyridine-3,4,5,6-d4-carboxylic acid (9CI), 2-Picolinic-d4 Acid, 2-Picolinic Acid-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1nc(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 3,4,5,6-tetradeuteriopiridina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 127.134
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0571
Porcentaje de pureza >95