Learn More
2-Ácido picolínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 2-picolínico se utiliza como quelato para metales alcalinotérreos. Se utiliza para preparar complejos metálicos de transición ligados de picolinato. En química orgánica sintética, se ha utilizado como sustrato en la reacción de Mitsunobu y en la reacción de Hammick.
Solubilidad
Soluble en agua. También soluble en ácido acético glacial, etanol y metanol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Picolinic acid |
| CAS | 98-98-6 |
| Punto de fusión | 135°C to 139°C |
| Temperatura de inflamación | 139°C |
| Olor | Odorless |
| Fórmula molecular | C6H5NO2 |
| Número MDL | MFCD00006293 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 109595 |
| Índice Merck | 14,7403 |
| Mostrar más |