Learn More
2-Ácido picolínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477796 500 g 500 g
11467796 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14749.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-picolínico se utiliza como quelato para metales alcalinotérreos. Se utiliza para preparar complejos metálicos de transición ligados de picolinato. En química orgánica sintética, se ha utilizado como sustrato en la reacción de Mitsunobu y en la reacción de Hammick.
Solubilidad
Soluble en agua. También soluble en ácido acético glacial, etanol y metanol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-98-6
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.111
Número MDL MFCD00006293
Clave InChI SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
Nombre IUPAC ácido piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Picolinic acid
Punto de fusión 135°C to 139°C
Temperatura de inflamación 139°C (232°F)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 109595
Índice Merck 14,7403
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99%