Learn More
N-óxido de 2-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499810 500 g 500 g
11301607 25 g 25 g
11311607 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04488.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 931-19-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Picoline N-oxide is used in proteomics research. Also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-óxido de 2-picolina se utiliza en la investigación proteómica. También se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-19-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00006199
Clave InChI CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-picoline-n-oxide, 2-methylpyridine 1-oxide, 2-methylpyridine n-oxide, picoline n-oxide, 2-picoline n-oxide, methylpyridine 1-oxide, alpha-picoline n-oxide, pyridine, 2-methyl-, 1-oxide, 2-picoline, 1-oxide, picoline 1-oxide
PubChem CID 13602
ChEBI CHEBI:35578
Nombre IUPAC 2-metil-1-oxidopiridin-1-io
SMILES CC1=CC=CC=[N+]1[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Picoline N-oxide
Punto de fusión 46°C to 50°C
Punto de ebullición 122°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 106916
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%