Learn More
2-picolina-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Picoline-d7 |
| CAS | 93951-93-0 |
| Fórmula molecular | C6 D7 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methylpyridine-d7, o-Picoline-d7, o-Methylpyridine-d7, ortho-Picoline-d7, ortho-Methylpyridine-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 100.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.1018 |