Learn More
2-Picolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429822 2500 mL 2500 ml
11409822 100 mL 100 ml
11419822 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429822 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10847.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-06-8 | C6H7N | 93.129 g/mol
2-Picoline is used as an intermediate in agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as a solvent as well as to prepare dyes and resins. It finds application as a constituent in cigarette smoke, bone oil, coal tar and coke oven emissions. Further, it acts as a precursor of 2-vinylpyridine, picolinic acid and nitrapyrin. It is also employed to study the electron and proton transfer reactions of lumiflavin. In addition, it is used in the synthetic pathway for the preparation of dearomatized, allylated and carbon-hydrogen bond activated pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-picolina se utiliza como intermedio en agroquímicos y productos farmacéuticos. Sirve tanto como disolvente como para preparar colorantes y resinas. Se usa como componente en el humo de los cigarrillos, aceite de hueso, alquitrán de hulla y emisiones de hornos de coque. Asimismo, actúa como precursor de la 2-vinilpiridina, del ácido picolínico y de la nitrapirina. También se emplea para estudiar las reacciones de transferencia de electrones y protones de la lumiflavina. Además de esto, se utiliza en la vía sintética para la preparación de derivados de piridina activados desaromatizados, alilados y enlaces carbono-hidrógeno.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácido sulfúrico, ácidos, metales, sulfato de hierro(II) y peróxido de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-06-8
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.129
Número MDL MFCD00006332
Clave InChI BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
PubChem CID 7975
ChEBI CHEBI:50415
Nombre IUPAC 2-metilpiridina
SMILES CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Picoline
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.944
Punto de ebullición 128°C to 129°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2313
Beilstein 104581
Índice Merck 14,7400
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza ≥98%