Learn More
2-Picolina-3-etanol, TRC
Código de producto. 30414661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30414661 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30414661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP437205100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Picoline-3-ethanol
CAS 1977-05-5
Fórmula molecular C8H11NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Methyl-3-pyridineethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-2-methylpyridine, NSC 108775
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-7-8(4-6-10)3-2-5-9-7/h2-3,5,10H,4,6H2,1H3
SMILES Cc1ncccc1CCO
Nombre IUPAC 2-(2-metilpiridin-3-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.