Learn More
2-Picolina-3-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Picoline-3-ethanol |
| CAS | 1977-05-5 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-pyridineethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-2-methylpyridine, NSC 108775 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-7-8(4-6-10)3-2-5-9-7/h2-3,5,10H,4,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncccc1CCO |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metilpiridin-3-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |