Learn More
ácido 2-ftalimidopropiónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11333127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333127 1 g 1 g
11343127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13534.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19506-87-7
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.196
Número MDL MFCD00023061
Clave InChI OZWUITKBAWTEAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phthalimidopropionic acid, phthaloyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, phthalyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-phthalimidopropanoic acid, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-acetic acid, 1,3-dihydro-alpha-methyl-1,3-dioxo
PubChem CID 86884
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phthalimidopropionic acid
Punto de fusión 162°C to 164°C
Cantidad 1 g
Beilstein 86452
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.2
Porcentaje de pureza 98%