Learn More
Cloruro de 2-ftalimidoetanosulfonilo, TRC
Código de producto. 30413968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413968 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30413968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4009081G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride
CAS 4403-36-5
Fórmula molecular C10 H8 Cl N O4 S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)6-5-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMILES ClS(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC Cloruro de 2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)etanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 273.693
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.986