Learn More
Cloruro de 2-(ftalimido)etanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325369 5 g 5 g
11315369 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50382.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 4403-36-5 | C10H8ClNO4S | 273.687 g/mol
2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-(ftalimido)etanosulfonil es una importante materia prima y un intermedio utilizado en el sector farmacéutico, el agrario y el de los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4403-36-5
Fórmula molecular C10H8ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 273.687
Número MDL MFCD01861217
Clave InChI HCPVYBCAYPMANM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phthalimidoethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonylchloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-phthalimidoethanesulfonylchloride, 2-phthalimido ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethane-1-sulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl-ethanesulfonyl chloride, 2-2-chlorosulfonyl ethyl benzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 308739
Nombre IUPAC Cloruro de 2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)etanosulfonilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.7
Porcentaje de pureza 97%