Learn More
R&D Systems™ 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt
Código de producto. 18700488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18700488 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18700488 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5778/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.79€
    52.50€ / 50 miligramos
    Ahorro 6.29€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ascorbic acid derivative; maintains differentiation potential in bone marrow-derived MSCs
2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt is a stable ascorbic acid derivative used in cell culture; in combination with FGF-2, maintains differentiation potential in bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSC) through increased expression of HGF. Also exhibits synergistic protection of hMSCs under oxidative stress in combination with N-acetylcysteine (Cat. No. 5619).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dihydrogen phosphate)-L-ascorbic acid sodium salt
CAS 66170-10-3
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Compounds for Stem Cell Differentiation
Fórmula molecular C6H6Na3O9P
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.05
Pureza >95%