Learn More
2-Feniltiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487318 5 g 5 g
15477318 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60819.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 825-55-8 | C10H8S | 160.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 825-55-8
Fórmula molecular C10H8S
Peso molecular (g/mol) 160.234
Número MDL MFCD00130080
Clave InChI PJRGDKFLFAYRBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-phenyl, 2-phenyl-thiophene, phenylthiophene, thiophene, phenyl, 2-thienylbenzene, 2-phenyithiophene, 2-phenylthiofuran, 2-phenylthiophene, acmc-209ppe
PubChem CID 69999
Nombre IUPAC 2-feniltiofeno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylthiophene
Punto de fusión 34°C to 36°C
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.24
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylthiophene