Learn More
2-Feniltioacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413487 250 mg 250 miligramos
11435910 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26514.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 645-54-5 | C8H9NS | 151.227 g/mol
2-Phenylthioacetamide find extensive use in organic synthesis. N-bromo and N-chloro succinimides are halogenating agents. Phthalimides are used in the synthesis of primary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-feniltioacetamida se utiliza ampliamente en la síntesis orgánica. Los succinimidilos de N-bromo y N-cloro son agentes halogenados. Las ftalimidas se utilizan en la síntesis de aminas primarias.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,8 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-54-5
Fórmula molecular C8H9NS
Peso molecular (g/mol) 151.227
Número MDL MFCD00022177
Clave InChI CJXBHFANXQMZBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylthioacetamide, benzeneethanethioamide, phenylthioacetamide, acetamide, 2-phenylthio, benzeneethanimidothioic acid, phenylacetothioamide, 1-amino-2-phenylethane-1-thione, a-phenylthioacetamide, 2-phenyl-thioacetamide, alpha-phenylthioacetamide
PubChem CID 731368
Nombre IUPAC 2-feniletanotioamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylthioacetamide
Punto de fusión 91°C to 95°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly Soluble in water (1.8g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.23
Porcentaje de pureza 97%