Learn More
2-(Feniltio)tiofeno, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474704 1 g 1 g
11484704 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474704 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13708.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16718-12-0 | C10H8S2 | 192.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16718-12-0
Fórmula molecular C10H8S2
Peso molecular (g/mol) 192.29
Número MDL MFCD00052141
Clave InChI JQTBWKNYWACCRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778915
Nombre IUPAC 2-(phenylsulfanyl)thiophene
SMILES S(C1=CC=CS1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Phenylthio)thiophene
Punto de ebullición 109°C to 110°C (0.4 mmHg)
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-phenylthio thiophene, 2-phenylsulfanyl thiophene, 2-phenylthiothiophene, phenylthiophenyl sulfide, acmc-1bvxh, 2-thienyl phenylsulfide, thiophene,2-phenylthio, thiophene, 2-phenylthio
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.3
Porcentaje de pureza ≥97%