Learn More
Ácido 2-(feniltio) nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10552092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10552092 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10334512 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10552092 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB08722DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 35620-72-5
Fórmula molecular C12H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 231.269
Número MDL MFCD00052110
Clave InChI MGIDOIDQQMOYTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylthio nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-phenylthio, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio, 2-phenylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001786, 2-phenylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 725029
Nombre IUPAC ácido 2-fenilsulfanilipiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)SC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Phenylthio)nicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.27
Porcentaje de pureza 97%