Learn More
Clorhidrato de 2-(feniltio)etanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10253572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10253572 1 g 1 g
10325492 10 g 10 g
10757305 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10253572 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05877DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 84544-86-5
Fórmula molecular C8H11N2S
Peso molecular (g/mol) 167.25
Número MDL MFCD00100031
Clave InChI QTFCJAKFFGFURL-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-phenylthio ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthio acetamidine hydrochloride, 2-phenylsulfanyl ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylsulfanylethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthioethanamidine, chloride, 2-phenylthio acetimidamide hydrochloride
PubChem CID 2746028
Nombre IUPAC 2-fenilsulfaniletanimidamida; clorhidrato
SMILES NC(=[NH2+])CSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.71
Porcentaje de pureza 97%