Learn More
2-(Feniltio)etanotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10523212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10523212 1 g 1 g
10435702 10 g 10 g
10158224 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523212 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04192DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 59865-82-6
Fórmula molecular C8H9NS2
Peso molecular (g/mol) 183.29
Número MDL MFCD00085154
Clave InChI ZRDOSZLCJHRADP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylthio ethanethioamide, 2-phenylsulfanyl ethanethioamide, maybridge1_004803, 2-phenylthio thioacetamide, 2-phenylsulfanyl-thioacetamide, ethanethioamide,2-phenylthio, 1-amino-2-phenylthioethane-1-thione
PubChem CID 2778855
SMILES NC(=S)CSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Phenylthio)ethanethioamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5SCH2CSNH2
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-fenilsulfaniletanotioamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.3
Porcentaje de pureza 95%