Learn More
2-Feniltio-5-propionilfenilacético Ácido, TRC
Código de producto. 30421312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421312 25 g
30418012 1 g
30415892 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33705025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103918-73-6
Fórmula molecular C17H16O3S
Peso molecular (g/mol) 300.37
Sinónimo 5-(1-Oxopropyl)-2-(phenylthio)benzeneacetic Acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-(2-fenilsulfanil-5-propanoilfenil) acético
SMILES CCC(=O)c1ccc(Sc2ccccc2)c(CC(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylthio-5-propionylphenylacetic Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16O3S/c1-2-15(18)12-8-9-16(13(10-12)11-17(19)20)21-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,2,11H2,1H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.082