Learn More
2-Feniltieno[3,2-c]piridina-4(5H)-one, TRC
Código de producto. 30426181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426181 5 mg -
30426062 50 mg 50 miligramos
30426061 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1203105MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 690636-03-4
Fórmula molecular C13H9NOS
Peso molecular (g/mol) 227.29
Sinónimo 2-Phenyl-4-oxo-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine
Nombre IUPAC 2-fenil-5H-tieno[3,2-c]piridina-4-una
SMILES O=C1NC=Cc2sc(cc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-10-8-12(9-4-2-1-3-5-9)16-11(10)6-7-14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0405