Learn More
2-Feniltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15264228 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15264228 5 g 5 g
15254228 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15264228 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1826-11-5 | C9H7NS | 161.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1826-11-5
Fórmula molecular C9H7NS
Peso molecular (g/mol) 161.23
Clave InChI WYKHSBAVLOPISI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylthiazole, thiazole, 2-phenyl, phenylthiazole, 2-phenyl thiazole, #, ksc174s8f, tpc-i164
PubChem CID 547494
Nombre IUPAC 2-fenil-1,3-tiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylthiazole
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenylthiazole, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.