Learn More
Ácido 2-feniltiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490798 1 g 1 g
15410808 250 mg 250 miligramos
15400808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54521.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7113-10-2 | C10H6NO2S | 204.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7113-10-2
Fórmula molecular C10H6NO2S
Peso molecular (g/mol) 204.22
Número MDL MFCD00141954
Clave InChI IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 138928
Nombre IUPAC ácido 2-fenil-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 148°C to 152°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.23
Porcentaje de pureza 97%