Learn More
Ácido 2-[(fenilsulfanil)metil]bencenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30337995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337995 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30337995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB481480100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzenecarboxylic Acid
CAS 1699-03-2
Fórmula molecular C14H12O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo o-Toluic acid, alpha-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-[(Phenylthio)methyl]benzoic acid, 2-(Phenylthiomethyl)benzoic acid, 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzoic acid, alpha-(Phenylthio)-o-toluic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2S/c15-14(16)13-9-5-4-6-11(13)10-17-12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccccc1CSc2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 2-(fenilsulfanilmetil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 244.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0558