Learn More
2-Fenilquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444577 1 g 1 g
15454577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31920.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-96-4 | C15H11N | 205.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-96-4
Fórmula molecular C15H11N
Peso molecular (g/mol) 205.26
Número MDL MFCD00011568
Clave InChI FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
PubChem CID 71545
Nombre IUPAC 2-fenilquinolina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylquinoline
Punto de fusión 82°C to 84°C
Punto de ebullición 363°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenylquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylquinoline