Learn More
2-Fenilquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10667821 1 g Frasco de vidrio 1 g
10095503 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297990010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 612-96-4 | C15H11N | 205.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 612-96-4
Fórmula molecular C15H11N
Peso molecular (g/mol) 205.26
Número MDL MFCD00011568
Clave InChI FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
PubChem CID 71545
Nombre IUPAC 2-fenilquinolina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Phenylquinoline
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82°C to 84°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 363°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenylquinoline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.