Learn More
Ácido 2-fenilquinolina-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493008 25 g 25 g
11403018 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18734.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132-60-5 | C16H11NO2 | 249.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-60-5
Fórmula molecular C16H11NO2
Peso molecular (g/mol) 249.269
Número MDL MFCD00006750
Clave InChI YTRMTPPVNRALON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cinchophen, tervalon, 2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, cinchophene, cinconal, phenoquin, quinofen, quinophan, quinophen, atofan
PubChem CID 8593
Nombre IUPAC Ácido 2-fenilquinolina-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3C(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid
Punto de fusión 212°C to 218°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 192803
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2288
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27
Porcentaje de pureza 99%