Learn More
2-Fenilquinazolina-4(3h)-una, TRC
Código de producto. 30411979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411979 10 mg -
30420854 50 mg 50 miligramos
30421246 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39971810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1022-45-3
Fórmula molecular C14H10N2O
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo 2-Phenyl-4(3H)-quinazolinone
Nombre IUPAC 2-fenilquinazolina-4-ol
SMILES Oc1nc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0793