Learn More
Ácido 2-fenilpirimidina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10728465 250 mg 250 miligramos
10032514 1 g 1 g
10163214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10728465 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66301CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 122773-97-1
Fórmula molecular C11H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.197
Número MDL MFCD00559612
Clave InChI BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 747389
Nombre IUPAC ácido 2-fenilpirimidina-5-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.2
Porcentaje de pureza 97%