Learn More
2-Fenilpirimidina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10793834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793834 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10376654 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793834 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66304CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 130161-46-5
Fórmula molecular C11H8N2O
Peso molecular (g/mol) 184.198
Número MDL MFCD03085924
Clave InChI AUTGLFSBJLERMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehye, 2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, acmc-1c230, 1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanone
PubChem CID 820135
Nombre IUPAC 2-fenilpirimidina-5-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpyrimidine-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 97%