Learn More
(2-fenilpirimidin-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10604775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10604775 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10376274 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10604775 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66309CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 886531-62-0
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Número MDL MFCD09817550
Clave InChI DJEBODXMCJKLPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-phenylpyrimidine, phenyl-5-pyrimidine methanol, 5-pyrimidinemethanol,2-phenyl, 2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 21298145
Nombre IUPAC (2-fenilpirimidin-5-il)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%