Learn More
2-Fenilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392077 10 g 10 g
11302087 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07861.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155.20 g/mol
2-Phenylpyridine is used to produce 2-phenyl-pyridine-1-oxide. It is used in the manufacturing of organic light emitting diodes (OLEDs). It is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fenilpiridina se utiliza para producir 2-fenil-piridina-1-óxido. Se utiliza en la fabricación de diodos emisores de luz orgánicos (OLED). Se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Completamente miscible con etanol, acetona, tolueno y cloruro de metileno. No miscible en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-89-5
Fórmula molecular C11H9N
Peso molecular (g/mol) 155.20
Número MDL MFCD00006280,MFCD31699954
Clave InChI VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
PubChem CID 13887
Nombre IUPAC 2-fenilpiridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpyridine
Punto de fusión -5°C
Densidad 1.086
Punto de ebullición 268°C to 270°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.624
Cantidad 10 g
Beilstein 110445
Información de solubilidad Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 98%