Learn More
Clorhidrato de 2-fenilpropilamina, ≥ 98 %
Código de producto. 15477647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477647 5 g 5 g
15487647 25 g 25 g
15497647 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36338.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20388-87-8
Fórmula molecular C9H14ClN
Peso molecular (g/mol) 171.668
Número MDL MFCD01708026
Clave InChI HBVYOCJBEXSCQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenyl-1-propylamine hcl, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +-, dl-beta-phenyl-n-propylamine hydrochloride, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +--beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenylpropylamine hydrochloride, 2-phenylpropan-1-amine hcl, 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride 1:1
PubChem CID 89332
Nombre IUPAC 2-fenilpropan-1-amina; clorhidrato
SMILES CC(CN)C1=CC=CC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpropylamine hydrochloride
Punto de fusión 143°C to 145°C
Color Crema a amarillo
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.67
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo