Learn More
2-fenilpropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylpropionitrile |
| CAS | 1823-91-2 |
| Fórmula molecular | C9H9N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | alpha-Methyl-benzeneacetonitrile, Hydratroponitrile, (+/-)-alpha-Methylbenzeneacetonitrile, NSC 11264, NSC 37485, dl-2-Phenylpropionitrile, dl-alpha-Phenylethyl Isocyanide, alpha-Cyanoethylbenzene, alpha-Methylbenzeneacetonitrile, alpha-Methylbenzyl Cyanide, alpha-Methylphenylacetonitrile, alpha-Phenylethyl Cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3 |
| SMILES | CC(C#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0735 |