Learn More
2-fenilpropionitrilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylpropionitrile-d5 |
| CAS | 1330238-27-1 |
| Fórmula molecular | C9H4D5N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | alpha-Methyl-benzeneacetonitrile-d5, Hydratroponitrile-d5, (+/-)-alpha-Methylbenzeneacetonitrile-d5, NSC 11264-d5, NSC 37485-d5, dl-2-Phenylpropionitrile-d5, dl-alpha-Phenylethyl Isocyanide-d5, alpha-Cyanoethylbenzene-d5, alpha-Methylbenzeneacetonitrile-d5, alpha-Methylbenzyl Cyanide-d5, alpha-Methylphenylacetonitrile-d5, alpha-Phenylethyl Cyanide-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(C)C#N)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 136.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1049 |