Learn More
Éster etílico del ácido 2-fenilpropiónico, TRC
Código de producto. 30426746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426746 500 mg 500 miligramos
30412042 250 mg -
30417577 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336180500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2510-99-8
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo Ethyl 2-Phenylpropanoate, Ethyl 2-Phenylpropionate, Ethyl Hydrotropate, Ethyl alpha-Phenylpropionate, NSC 254979, alpha-Methylbenzeneacetic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 2-fenilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpropionic Acid Ethyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994