Learn More
Ácido (+/-)-2-fenilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300184 5 g 5 g
11310184 25 g 25 g
11320184 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11300184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00709.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-37-5
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002650
Clave InChI YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
PubChem CID 10296
ChEBI CHEBI:48526
Nombre IUPAC ácido 2-fenilpropanoico
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Phenylpropionic acid
Punto de fusión -5°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 264°C to 266°C
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 5 g
Beilstein 1863558
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%