Learn More
2-fenilpropionaldehído, TRC
Código de producto. 30410759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410759 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30410759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3361751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpropionaldehyde
CAS 93-53-8
Fórmula molecular C9H10O
Cantidad 1 g
Sinónimo alpha-Methyl-benzeneacetaldehyde, Hydratropaldehyde, (±)-2-Phenylpropanal, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropic Aldehyde, (±)-alpha-Phenylpropionaldehyde, 2-Phenylpropanal, 2-Phenylpropanaldehyde, Cumene Aldehyde, Hyacinthal, Hydratropic Aldehyde, NSC 5231, alpha-Formylethylbenzene, alpha-Methyl-alpha-toluic Aldehyde, alpha-Methylbenzeneacetaldehyde, alpha-Methylphenylacetaldehyde, alpha-Phenylpropionaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
SMILES CC(C=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-fenilpropanal
Peso molecular (g/mol) 134.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732