Learn More
2-Fenilpropionaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460577 100 g 100 g
11470577 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22436.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93-53-8 | C9H10O | 134.178 g/mol
2-phenylpropionaldehyde to give acetophenone using 1 atm molecular oxygen as oxidant was catalyzed by Ce(IV), V(IV) and Bronsted acids. It is used to produce 3-hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyde. This reaction will need reagent water and K2CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fenilpropionaldehído para formar acetofenona usando oxígeno molecular de 1 atm como oxidante se catalizó con Ce(IV), V(IV) y ácidos de Bronsted. Se utiliza para producir 3-hidroxi-2-metil-2-fenil-propionaldehído. Esta reacción necesitará agua para uso con reactivos y K2CO3.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los aceites fijos y el propilenglicol. Insoluble en glicerina.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-53-8
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00006973
Clave InChI IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
PubChem CID 7146
Nombre IUPAC 2-fenilpropanal
SMILES CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpropionaldehyde
Densidad 1.01
Punto de ebullición 92°C to 94°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 100 g
Beilstein 4291321
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in most fixed oils,propylene glycol. Insoluble in glycerin.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%