Learn More
(±)-2-Ácido fenilpropanoico, TRC
Código de producto. 17922875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17922875 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17922875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3361705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpropanoic Acid
CAS 492-37-5
Fórmula molecular C9 H10 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-, Hydratropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylpropanoic acid, (RS)-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid, (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, (±)-α-Methylphenylacetic acid, 2-Phenylpropanoic acid, 2-Phenylpropionic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, NSC 245033, NSC 42872, dl-PPA, α-Methylphenylacetic acid, α-Phenylpropanoic acid, α-Phenylpropionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 2-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681