Learn More
2-fenilpropano-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropylbenzene-alpha-D |
| CAS | 4019-54-9 |
| Fórmula molecular | C9 D H11 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene, (1-methylethyl-1-d)- (9 CI, ACI), (1-Methylethyl-1-d)benzene (ACI), Cumene-α-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Deutero-2-phenylpropane, Dimethylphenylmethane-d1, Isopropylbenzene-d, Isopropylbenzene-α-D, 2-Phenylpropane-2-d1 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3/i8D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-deuteriopropan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 121.1977 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.1002 g/mol |
| Mostrar más |