Learn More
2-fenilpropano-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropylbenzene-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 20201-29-0 |
| Fórmula molecular | C9 D6 H6 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene, [1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]- (9 CI, ACI), [1-(Methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzene (ACI), Cumene-β,β,β,β',β',β'-d6 (8 CI), Isopropylbenzene-d6, Isopropylbenzene-D6 (dimethyl-D6), 2-Phenylpropane-1,1,1,3,3,3-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(c1ccccc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1316 g/mol |
| Mostrar más |