Learn More
2-Fenilpiperazina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30428346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428346 100 mg 100 miligramos
30417392 500 mg -
30413256 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP399333100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872139-22-5
Fórmula molecular C10H14N2 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 235.15
Nombre IUPAC 2-fenilpiperazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C1CNC(CN1)c2ccccc2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpiperazine Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.2ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-11-6-7-12-10;;/h1-5,10-12H,6-8H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0691