Learn More
2-Fenilpiperazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495880 25 g 25 g
11485880 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495880 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26502.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5271-26-1 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5271-26-1
Fórmula molecular C10H14N2
Peso molecular (g/mol) 162.236
Número MDL MFCD01871362
Clave InChI RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-piperazine, piperazine, 2-phenyl, 2-phenylpiperazin, 3-phenylpiperazine, 2-phenyl piperazine, pubchem8559, acmc-20a0jb, rs-2-phenylpiperazine, 2-phenylpiperazine, +,--2-phenyl-piperazine
PubChem CID 250673
Nombre IUPAC 2-fenilpiperazina
SMILES C1CNC(CN1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpiperazine
Punto de fusión 83°C to 87°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.24
Porcentaje de pureza 96%