Learn More
2-fenilfenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylphenol |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0732 |