Learn More
2-fenilfenol, TRC
Código de producto. 30007981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007981 500 g 500 g
30010774 10 g 10 g
17971405 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335870500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-43-7
Fórmula molecular C12 H10 O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol, E231
Nombre IUPAC 2-fenilfenol
SMILES OC=1C=CC=CC1C=2C=CC=CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylphenol
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0732